Merck
A9834
2-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine
≥98%
Synonym(e):
AMT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
Biochem/physiol Actions
As a selective type II (inducible) nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, AMT was tested against LPS-induced inflammation in rats.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)