Merck
A9760
5-Aminouridine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.68
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)