This product may be stored in room temperature. It does not need to be stored under nitrogen.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 160.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-751-7
Beilstein/REAXYS Number:
1724813
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Application
Ala-Ala has been used as a peptide sample for chromatographic analysis.
Biochem/physiol Actions
L-Alanyl-L-alanine is used as a model dipeptide in physicochemical studies of processes such as the effects of pH (protonation) on conformation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 280-285 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
At what temperature should this product be stored at? and does it need to be stored under nitrogen?