Merck
A8549
Albumin, Biotin-markiert Rind
lyophilized powder
Synonym(e):
Biotin labeled albumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
bovine
Assay:
≥80% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
≥97% protein in anhydrous DMSO (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥80% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
concentration
≥97% protein in anhydrous DMSO (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
extent of labeling
8-16 mol biotin per mol albumin
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Biotin-konjugiertes Rinderserumalbumin bindet selektiv an verschiedene vaskuläre Untergruppen von lymphatischen Geweben, wie mit fluoreszenten und enzymhistochemischen Verfahren nachgewiesen wurde, und kann daher als histochemische Sonde für die Identifizierung ausgewählter mikrovaskulärer Endothelzellen in lymphatischen Geweben verwendet werden.
Biotin-konjugiertes Rinderserumalbumin bindet selektiv an verschiedene vaskuläre Untergruppen von lymphatischen Geweben, wie mit fluoreszenten und enzymhistochemischen Verfahren nachgewiesen wurde, und kann daher als histochemische Sonde für die Identifizierung ausgewählter mikrovaskulärer Endothelzellen in lymphatischen Geweben verwendet werden. In der Milz bindet Biotin-BSA an die Sinus der roten Pulpa, nicht aber an Gefäße der weißen Pulpa (einschließlich der zentralen Arteriole) oder an den Marginalsinus. Im Thymus war ausgeprägtes Binden auf die Kapillargefäße des kortikomedullären Bereichs beschränkt.
Biotin-markiertes Rinderalbumin wird als Bestandteil von Experimenten mit Myosin-V zur Bestimmung der Prozessivität verwendet. Außerdem wird es genutzt, um NeutrAdivin-Beschichtungen mit Biotin-Markierungen zu versehen und bei der Präparation von TGT-Oberflächen eine nicht-spezifische Zelladhäsion zu unterdrücken.
Physical form
Enthält Natriumcitrat-Puffersalze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)