Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
A8476
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
≥98% (HPLC), Hsp90 inhibitor, solid
Synonym(e):
17-(Allylamino)geldanamycin, 17-AAG, 17-Demethoxy-17-allylamino geldanamycin, CP 127374, Geldanamycin,17-demethoxy-17-(2-propenylamino)-, NSC 330507, Tanespimycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 248.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 248.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9-,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1
InChI key
AYUNIORJHRXIBJ-TXHRRWQRSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: benzenoid
Application
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) has been used as a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor:
  • to study its effects on hippocampal neurons
  • to analyze its effects on yes-associated protein (YAP) phosphorylation in adenocarcinoma human alveolar basal epithelial cells and human breast epithelial cells
  • to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans
Biochem/physiol Actions
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) is a benzoquinone and is an analog of geldanamycin.
Potent inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90). 17-AAG is a less toxic analog than geldanamycin. It induces apoptosis and displays antitumor effects. 17-AAG inhibits the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100068100069
description
≥98% (HPLC), solid
description
A less toxic, potent, synthetic derivative of the ansamycin benzoquinone antibiotic Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus.
description
A potent antitumor analog of 17-AAG that binds to the ATPase site of human Hsp90α with high affinity and displays excellent bioavailability and aqueous solubility.
form
solid
form
medium granules (dehydrated (DCM)), solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)