Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C207H318N56O62S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4615.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Primary constituent of Alzheimer′s senile plaques and cerebrovascular deposits.
Primary constituent of senile plaques and cerebrovascular deposits in Alzheimer′s disease and Down′s syndrome
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?