Direkt zum Inhalt
A7097
Austricin
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O4 · H2O
Molekulargewicht:
280.32
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)CC(C)=C3C([C@H]2OC1=O)C(C)=CC3=O
Biochem/physiol Actions
A hypolipidemic, antiatherosclerotic, anti-inflammatory agent, with angioprotective and hepatoprotective activity; antiulcerous.
Other Notes
The molecular formula of Austricine, by definition, includes one water of hydration. The name should not be listed as "hydrate."
Disclaimer
Vor Licht schützen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)