Merck
A6553
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid lithium salt
~95%
Synonym(e):
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, AP-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11NO5PLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.06
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
[Li].NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Li.H/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);;
InChI key
QIVHTKSFMZBERS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; potent and selective antagonist for NMDA receptors.
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid is a selective N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor antagonist used frequently in studies of neurological processes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)