Fortfahren mit
A6414
Albumin aus Rattenserum
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
RSA, Rattenalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 250.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 418.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'160.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rat
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
CHF 165.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
Albumin ist das häufigste Plasmaprotein des Menschen. Ein Albuminumsatz ist bei Kleinkindern mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Serumalbumin ist ein verlässlicher Prognoseindikator für eine Lebererkrankung. Die oxidativen Schäden von Albumin treten bei fortgeschrittener Lebererkrankung auf.
Application
Albumin aus Rattenserum wurde verwendet für:
  • die Untersuchung seiner Sequenzinformationen von mittels Elektrosprayionisation mehrfach geladenen Ionen
  • die Quervernetzung mit Seidenfibroin (SF) zum Synthetisieren eines kombinierten Protein-Templates
  • die Infusion in das Hirn zur Untersuchung seiner Wirkungen auf Nervenzellenschäden nach einer Hirnverletzung
Preparation Note
Hergestellt aus essentiellem globulin-freiem Albumin (A4378).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4538A6272A0639
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
technique(s)
tissue culture: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, tissue culture: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rattenserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I would like to know if the dried powder may contain traces of salts. More specifically, was it lyophilized from PBS, saline, salt solution, etc?
    1 answer
    1. Similar to product A3782, it was found that A6414 is dialyzed against water. However, there is no claim that ultrapure water was used. The available information simply states that the product was dialyzed against water. Additionally, there is no testing for salts based on the performed checks.