Fortfahren mit
A6306
Agarase aus Pseudomonas atlantica
lyophilized powder, ≥5,000 units/mg protein (Lowry)
Synonym(e):
Agarose-3-glycanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 418.00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'530.00
CHF 1'300.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.26
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
Biological source:
bacterial (Pseudomonas atlantica)
CHF 418.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Pseudomonas atlantica)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
Physical form
Enthält Phosphat-Puffersalze. Kann Rinderserumalbumin zur Standardisierung des Proteingehalts enthalten.
Other Notes
1 U bildet 1.0 μg reduzierender Zucker (gemessen als D-Galactose) aus Agar pro Minute bei pH 6.0 und 40 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
08124L3045L9895
description
lyophilized powder, ≥5,000 units/mg protein (Lowry)
description
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
description
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
description
lyophilized powder
biological source
bacterial (Pseudomonas atlantica)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Will this enzyme work in water or PBS, or must it be a potassium buffer (for which not further details are provided in the spec sheet)?
    1 answer
    1. Potassium buffer is not required. For assay purposes, this product is reconstituted in potassium phosphate buffer, pH 6.0, at 0.2 mg/ml, Solutions may also be prepared 40 mM Tris HCL, pH 7.5, containing 50 mM NaCl and 50% glycerol. This stock may be stored for extended periods at –20 °C. Other sources indicate that this enzyme may also be prepared in water containing 0.01% BSA and TBE buffer. These options have not been validated. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817930/