Merck
A5846
Anemone Toxin II recombinant from Escherichia coli
>95%, lyophilized powder
Synonym(e):
ATX II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>95%
form
lyophilized powder
mol wt
4932
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Originally isolated from Anemonia sulcata
Voltage-gated sodium channel activator
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)