Merck
A4928
L-Asparaginsäure-bis-allylester -p-toluolsulfonat (Salz)
Synonym(e):
L-Asparaginsäure-diallylester -p-toluolsulfonat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChI key
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)