Merck
A4814
LS-Tetrasaccharide c sodium salt
from human milk, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Neu5Ac-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, LST c, N-Acetylneuraminyl-lacto-N-neo-tetraose c sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C37H61N2O29Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1020.87
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human milk
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)