Merck
A4727
Sigma-Aldrich
Antisauvagine-30 trifluoroacetate salt
Synonym(e):
Anti-SVG-30, [D-Phe11,His12]-Sauvagine fragment 11-40 trifluoroacetate salt
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’170.00
CHF 1’170.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’170.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C161H274N48O46S
Molekulargewicht:
3650.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 1’170.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)Cc1nc[nH]c1)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C161H275N49O45S.C2HF3O2/c1-21-84(14)126(130(173)226)207-159(255)129(89(19)211)210-156(252)115(76-125(224)225)206-152(248)111(71-83(12)13)203-150(246)109(69-81(8)9)202-149(245)108(68-80(6)7)200-140(236)98(44-36-65-180-161(176)177)189-154(250)114(75-121(
InChIKey
MQNGXZGVAKCDNG-NDMSIQOJSA-N
Angaben zum Gen
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Amino Acid Sequence
Phe-His-Leu-Leu-Arg-Lys-Met-Ile-Glu-Ile-Glu-Lys-Gln-Glu-Lys-Glu-Lys-Gln-Gln-Ala-Ala-Asn-Asn-Arg-Leu-Leu-Leu-Asp-Thr-Ile-NH2
Biochem./physiol. Wirkung
High-affinity antagonist for Corticotropin-releasing factor (CRF) receptor type 2 (CRF(2)).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nina C Donner et al.
Psychoneuroendocrinology, 63, 178-190 (2015-10-12)
Anxiety and affective disorders are often associated with hypercortisolism and dysfunctional serotonergic systems, including increased expression of TPH2, the gene encoding the rate-limiting enzyme of neuronal serotonin synthesis. We previously reported that chronic glucocorticoid exposure is anxiogenic and increases rat