Wichtige Dokumente
A4518
Myristyl arachidate
Synonym(e):
Arachidic acid myristyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H68O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)