Merck
A3952
Acetonitril -Lösung
5% in H2O, liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
5% in H2O
density
0.782 g/mL at 25 °C, 0.808 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril -Lösung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)