Merck
A3835
Ascomycin
greener alternative
from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus, antibiotic, powder
Synonym(e):
Changchuanmycin, FK-520, FR900520, Immunomycin, L 683590
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H69NO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ascomycin aus Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus,
form
powder
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
antibiotic activity spectrum
fungi
greener alternative category
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
InChI key
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
General description
Chemische Struktur: Makrolactam
Wir haben uns verpflichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die in eine der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen fallen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie, “Entwicklung sicherer Chemikalien” und “Effiziente Energienutzung”, aufweisen. Klicken Sie hier , um die DOZN-Scorecard anzusehen.
Ascomycin (FK520) ist ein Makrolid- und Makrolacton-Antibiotikum, das aus dem Bodenbakterium Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus isoliert wurde. Ascomycin ist ein C21-Ethyl-Analogon des Makrolids Tacrolimus (FK-506). Es ist ein 23-gliedriges Polyketid-Makrolid.
Biochem/physiol Actions
Ascomycin ist ein starkes Immunsuppressivum. Es hemmt die Proliferation von allogenen T-Lymphozyten, kann mit hoher Affinität an FKBP binden und hemmt die Calcineurin-Phosphatase im nM-Bereich.
Ascomycin (FK520) besitzt eine hohe antimykotische und immunsuppressive Aktivität. Ascomycin hemmt nachweislich die Peptidyl-Prolyl-Cis-trans-Isomerase-Aktivität von FK-506-bindenden Proteinen von T-Zellen.
Other Notes
Ein FK506-Analogon mit einer Ethyl- statt einer Allylgruppe an Position 21.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)