Fortfahren mit
A3830
Adrenomedullin rat
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’000.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C242H379N77O75S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5727.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
CHF 1’000.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Adm(25026)
Biochem/physiol Actions
Elicits a potent and long-lasting hypotensive activity in anesthetized rats. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Elicits a potent and long-lasting hypotensive effect; plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0010C0292D8147
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P43145
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01257, P01256
UniProt accession no.
P01214, P32300, P33533, P41145
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Adm(25026)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Calca(24241)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)