Fortfahren mit
A3311
Albumin aus Rinderserum
powder, BioXtra
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 684.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 820.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | embryo: suitable
CHF 684.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
bovine
product line
BioXtra
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
loss
≤5%
pH
6.5-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dieses Albumin wurde getestet ist für die Verwendung in Medien für In-vitro-Anwendungen, wie Maus-Blastozysten und Morula-Kulturen, geeignet.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin wird verbreitet als Zellkulturmedienzusatz verwendet, insbesondere für serumfreie Medien. Es bietet zahlreiche Vorteile wie z.B. Schutz vor oxidativer Schädigung und Stabilisierung anderer Medienbestandteile wie Fettsäuren und Pyridoxal.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A373305470A3858
description
powder, BioXtra
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
description
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
-
origin
New Zealand origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98.0% (GE)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)