Fortfahren mit
A3253
Ala-Pro Hydrat
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
L-Alanyl-L-prolin Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
236-795-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3546017
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ala-Pro Hydrat,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O3.H2O/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13;/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13);1H2/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
SSUWZOPYGFOQJA-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9250G3002P2254
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)