Merck
A3028
α-Apocholsäure
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β,8(14)-cholen-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-8(14)en-24-oic acid, 5β,8(14)-Cholen-24-oic acid-3α,12α-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
175-176 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CCC2=C3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)