Wichtige Dokumente
A2734
α5IA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,2,4-Triazolo[3,4-a]phthalazine, 3-(5-methyl-3-isoxazolyl)-6-[(1-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methoxy]-, 3-(5-Methylisoxazol-3-yl)-6-(1-methyl-1,2,3-triazol-4-yl)methoxy-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light yellow
Löslichkeit
DMSO: >2 mg/mL
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(no1)-c2nnc3c4ccccc4c(OCc5cn(C)nn5)nn23
InChI
1S/C17H14N8O2/c1-10-7-14(22-27-10)16-20-19-15-12-5-3-4-6-13(12)17(21-25(15)16)26-9-11-8-24(2)23-18-11/h3-8H,9H2,1-2H3
InChIKey
NZMJFRXKGUCYNP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)