Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H11NO2.2ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;;/h4H,3,6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
DJFXABZGZUTACI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl-DL-α-aminobutyrate may be used to study the induction mechanism of concentrative uptake of L-dopa by Langerhan′s cells.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?