Fortfahren mit
A2202
ω-Agatoxin TK
~98% (HPLC), powder
Synonym(e):
ω-Aga-TK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'000.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C215H337N65O70S10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5273.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
~98% (HPLC)
CHF 2'000.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Biochem/physiol Actions
Toxin found in the venom of the funnel web spider, Agelenopsis aptera. Potent, selective P-type and Q-type calcium-channel blocker, without effect on L-type, N-type, or T-type calcium channels. Used to differentiate the types of calcium channel active during various physiological processes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4376M8278C7268
description
~98% (HPLC), powder
description
≥97% (TLC), powder
description
-
description
microbial
assay
~98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... CACNA1D(776)
mouse ... CACNA1D(12289)
rat ... CACNA1D(29716)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)