Fortfahren mit
A2058
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially IgG-free, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
IgG free, ≤0.05% IgG, ≤1 EU/mg endotoxin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
IgG free, ≤0.05% IgG, ≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist en nicht glykosyliertes Protein, das zur Familie der Serumalbumine gehört. Es ist ein globuläres Protein mit α-Helix-Struktur und 17 Disulfidbindungen. BSA hat ein Molekulargewicht von 66 kDa und besteht aus drei Domänen mit je zwei Subdomänen. BSA weist eine ähnliche Struktur wie menschliches Serumalbumin auf.
Application
Rinderserumalbumin wurde zur Behandlung von BK-Polyomavirus eingesetzt und dient als Kontrollsubstanz bei Tests von intravenösen Immunglobulinpräparaten.
BSA findet breite Anwendung als Blockierungsmittel in Immunassays und biochemischen Analyseverfahren sowie als Trägerprotein für die Verdünnung von Antikörpern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass BSA potenzielle Spuren von endogenen Globulin- oder IgG-haltigen Zellen aufweisen kann, da solche Globulin- oder IgG-Spuren bei biochemischen Verfahren als Antigene für Sekundärantikörper dienen können. Dieses Produkt wird auf einen niedrigen IgG-Gehalt getestet und gilt als im Wesentlichen frei von Immunglobulinen.
Wählen Sie das passende Albumin für Ihre Anwendung mit der Albumin-Auswahlhilfe
BSA findet breite Anwendung als Blockierungsmittel in Immunassays und biochemischen Analyseverfahren sowie als Trägerprotein für die Verdünnung von Antikörpern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass BSA potenzielle Spuren von endogenen Globulin- oder IgG-haltigen Zellen aufweisen kann, da solche Globulin- oder IgG-Spuren bei biochemischen Verfahren als Antigene für Sekundärantikörper dienen können. Dieses Produkt wird auf einen niedrigen IgG-Gehalt getestet und gilt als im Wesentlichen frei von Immunglobulinen.
Wählen Sie das passende Albumin für Ihre Anwendung mit der Albumin-Auswahlhilfe.
Biochem/physiol Actions
Rinderserumalbumin (BSA) wirkt als Trägerprotein für Arzneimittel, Hormone und Fettsäuren. Es ist ein wesentlicher Bestandteil von Zellkulturmedien. BSA dient als Blockierungsmittel im Enzym-Immunoassay (ELISA) zur Verhinderung einer unspezifischen Bindung von Antigenen und Antikörpern an Mikrotiterplatten. Aufgrund seiner hohen Löslichkeit, geringen Kosten, Reinheit und Interaktion mit Tensiden ist es besonders nützlich in der Pharma- und Kosmetikindustrie.
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Features and Benefits
  • Für die Verwendung in Zellkulturen getestet
  • Geringer Endotoxingehalt
  • Weitgehend IgG-frei (frei von Immunglobulinen)
Preparation Note
Herstellung mittels Aussalzen, Ionenaustausch und Gelfiltrationschromatographie.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)