Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO11
Molekulargewicht:
383.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(18)15-6(2-16)9(20)10(21)7(19)4-25-14-13(24)12(23)11(22)8(3-17)26-14/h2,6-14,17,19-24H,3-4H2,1H3,(H,15,18)
InChI key
FGYNENQLWILFLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetylallolactosamine is used to study and differentiate hemagglutination mediators such as the L10b lectin from horseshoe crab hemocytes.
Biochem/physiol Actions
Starting material for carbohydrate syntheses
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?