Fortfahren mit
A0679
3′-Azido-3′-deoxythymidine β-D-glucuronide sodium salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
AZT glucuronide sodium-potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H20N5O10Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
Other Notes
Glucuronide metabolite of 3′-azido-3′-deoxythymidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)