Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N5Na4O13P3S · xH2O
Molekulargewicht:
641.20 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90%
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
εmax
15,100 at 274 nm, 20,900 at 233.4 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H18N5O13P3S.4Na/c1-33-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J
Gene Information
Biochem/physiol Actions
2-Methylthioadenosine triphosphate is a potent P2Y purinoceptor agonist.
Disclaimer
Hygroscopic.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?