Merck
96193
5-Cyclohexylpentyl-β-D-maltosid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
CYMAL®-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H42O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.57
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
mol wt
micellar average mol wt 32,600
aggregation number
66
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
Application
Detergent for the purification and crystallization of membrane-bound proteins in native structure. It has a higher CMC (critical micelle concentration) and is more hydrophobe than the corresponding linear chain analogue (C23): C. Ostermeier, H. Michel, Current Opin. Struct. Biology 7, 697 (1997)
Legal Information
Es wird keine Lizenz mit dem Kauf dieses Produktes übereignet.
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)