89426
Benzoesäure-(3-sulfo-N-succinimidyl)-ester Natriumsalz
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
1-(Benzoyloxy)-2,5-dioxo-3-pyrrolidinsulfonsäure Natriumsalz, 3-Sulfo-N-Succinimidylbenzoat Natriumsalz, Benzoesäure-N-hydroxysulfosuccinimidester Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO7S.Na/c13-9-6-8(20(16,17)18)10(14)12(9)19-11(15)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChIKey
MDKFDOUBUQSEDS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable