Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 174.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-435-8
Beilstein/REAXYS Number:
227689
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
InChI key
QABAUCFGPWONOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review: Biosynthesis and metabolism of tetrahydrobiopterin and molybdopterin[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder |
| color white to faint yellow | color - | color - | color - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?