Fortfahren mit
82415
Prunetin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxy-isoflavon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.26
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-018-5
Beilstein/REAXYS Number:
292155
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-13(18)15-14(7-11)21-8-12(16(15)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
KQMVAGISDHMXJJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of both cytoplasmic and mitochondrial human liver aldehyde dehydrogenases, possibly by binding at an allosteric site.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
92142D2016SMB00438
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)