Merck
79972
7-(Isobutoxycarbonyloxy)-3H-Phenoxazin-3-on
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
O7-(Isobutyloxycarbonyl)-resorufin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 500 nm; λem ~593 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC(C)COC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H15NO5/c1-10(2)9-21-17(20)22-12-4-6-14-16(8-12)23-15-7-11(19)3-5-13(15)18-14/h3-8,10H,9H2,1-2H3
InChI key
RVDFSVVDUVHHKE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorogener Indikator für die Lebensfähigkeit von Zellen, zellmembranpermeabel, ~ 2-mal höhere Empfindlichkeit als Calcein-AM; zusätzlich 80-90 nm langwelligere Verschiebung der Spektren. Esteraseaktivität
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)