Fortfahren mit
78225
Polyethylene glycol solution
30% PEG 1500
Synonym(e):
Kristallisationslösung 43/Kit-Nr. 82009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PEG 1500 30% -Lösung,
form
liquid
Quality Segment
pH
4.0±0.2 ( in neat)
density
1.05 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEG 1500 30% -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)