Merck
76270
Sigma-Aldrich
Patentblau V Calciumsalz
for microscopy
Synonym(e):
Food Blue 5, Patentblau V Hemicalciumsalz, Säureblau 3 Calciumsalz, Säureblau V Calciumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.71
Farbindexnummer:
42051
Beilstein:
4108121
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for microscopy
SMILES String
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
InChIKey
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Literatur für Patentblau Violett behandeln zwei Farbstoffe, die sich sehr ähnlich sind, C. I. 42045 und 42051. Strukturell unterscheiden sie sich bezüglich des Substituenten am aromatischen Ring. C.I. 42045 ist 2,4-Disulfo-substituiert und C.I. 42051 ist 2,4-Disulfo-5-Hydroxy-substituiert. Dieses Produkt ist das Letztere.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)