Fortfahren mit
76141
Atto Rho13 Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 600 nm; λem 625 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho13-Biotin ist ein neuer Rhodaminfarbstoff für Anwendungen in Life Sciences, z. B. zur Markierung von DNA, RNA oder Proteinen. Der Farbstoff zeigt eine starke Absorption, hohe Fluoreszenzquantenausbeute und hohe Photostabilität. Nach der Kopplung an ein Substrat trägt Atto Rho13-Biotin eine Nettoladung von +1.
Biotin-Konjugate können in Anwendungen wie ELISA oder der Immunhistochemie, in situ-Hybridisierung, Durchflusszytometrie und anderen verwendet werden, um Streptavidin, Avidin oder Extravidin-Konjugate zu identifizieren.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)