Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.40
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?