Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylrhodaminisothiocyanat–Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?