The purification method of this product is proprietary. The purity is determined by SDS Gel Electrophoresis.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Ab HEUTE lieferbarvonBuchs | CHF 964.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Assay:
≥98% (SDS-GE)
CHF 964.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (SDS-GE)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Schizophyllum commune H4-8 ... SC3(9592530)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Hydrophobins are key regulators of fungal growth and development. The hydrophobin SC3 is known for its ability to assemble at the water and air, water and oil, and water and a hydrophobic solid interface. The self-assembling process subjects hydrophobin SC3 to many conformational changes. It permits the growth of aerial hyphae and fruiting bodies on fungi as a result of assembling at the water-air interface. Hydrophobin SC3 mediates the linking of cell wall glucans to chitin and helps in the hyphal cell wall formation. Hydrophobin SC3 might have antitumor actions and be useful in chemotherapy and radiation.
Other Notes
Derzeit ausschliesslich in Europa erhältlich.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (SDS-GE) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (SDS-GE) | assay - |
| form solid | form - |
| Gene Information Schizophyllum commune H4-8 ... SC3(9592530) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
how did you purify this? Is this a full lenth hydrophobin or truncated?