Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 881.00 |
Über diesen Artikel
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
technique(s)
protein detection: suitable
λ
in methanol
UV absorption
λ: 505.0-511.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Mit Atto-Farbstoff markierte Phospholipide
Sigma-Aldrich bietet eine Vielfalt von Glycero-Phospholipiden an, die eine oder mehrere Fettsäuregruppen (lipophile Gruppen) und einen Phosphatesterrest (hydrophile Gruppe) aufweisen. Sie werden an der hydrophilen Kopfgruppe markiert. Nach dem Einbringen des Phospholipids in eine Membran befindet sich der Fluorophor an der Wasser/Lipid-Grenzfläche der Membran. Wir haben derzeit mit Atto-Farbstoffen markiertes 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (DPPE), 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (DOPE), Palmitoyl-sn-glycero-phosphoethanolamin (PPE) und 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (DMPE) im Angebot.
Weitere Informationen finden Sie hier
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence | description suitable for fluorescence, ≥80% (TLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC) |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥80% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form - | form solid | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?