Fortfahren mit
61327
Lactoferrin aus Frauenmilch
iron-saturated, ≥85% (GE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥85% (GE)
Biological source:
human milk
Mol wt:
82.4 kDa
CHF 218.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥85% (GE)
form
solid
quality
iron-saturated
mol wt
82.4 kDa
concentration
≥0.15 % (w/w) Fe
solubility
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Gene Information
human ... LTF(4057)
Application
Lactoferrin was used for development of lactoferrin immunosensor.[1]
Biochem/physiol Actions
Lactoferrin ist ein eisenbindendes Protein. Es ist dem Eisentransportprotein Transferrin strukturell ähnlich, hat jedoch eine wesentlich höhere (250-fach) Affinität zum Eisen. Lactoferrin ist reichlich im Colostrum vorhanden und in geringen Mengen auch in Tränen, Speichel, Schleimsekretionen und in den sekundären Granula von Neutrophilen. Es wird durch Schleimhaut-Epithel und Neutrophile erzeugt und von diesen Zellen als Reaktion auf inflammatorische Stimuli freigesetzt. Durch seine Fähigkeit zur Sequestrierung von Eisen und zur Durchdringung der Zellwände von Bakterien mittels Bindung an Lipopolysaccharide mit seinem N-Terminus hemmt es das Bakterienwachstum. Lactoferrin kann eine Virusinfektion hemmen, indem es an das virale Hüllprotein bindet. Somit wird die bindende Domäne blockiert und eine Virus-Zell-Fusion verhindert. Lactoferrin scheint die Wirtsabwehrsysteme zu aktivieren, was teilweise durch Stimulation der Freisetzung des Neutrophilenaktivators Interleukin-8 bewirkt wird. Es kann auch an der Antikörper- und Interleukinsynthese, der Lymphozytenproliferation und der Komplementaktivierung beteiligt sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L489461326L3770
description
iron-saturated, ≥85% (GE)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
~80% (GE)
description
Iron saturated, ≥85% (SDS-PAGE)
biological source
human milk
biological source
-
biological source
human milk
biological source
human milk
assay
≥85% (GE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
~80% (GE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
concentration
≥0.15 % (w/w) Fe
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoferrin aus Frauenmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)