Fortfahren mit
59847
Kalium-hydroxycitrat tribasisch Monohydrat
≥95.0%
Synonym(e):
Hydroxycitronensäure Trikaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5K3O8· H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0%, 95.0-105.0% (T)
Form:
solid
assay
≥95.0%, 95.0-105.0% (T)
form
solid
composition
potassium, 32.7-36.2%
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O8.3K/c7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
VYYWVGGAJXBBCA-UHFFFAOYSA-K
Application
Hydroxycitric acid tripotassium salt may be used to study the effects of hydroxycitrate on weight loss and its potential toxicities.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)