Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
for research or for further manufacturing use
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
shipped in
ambient
Application
Die phosphatgepufferte Kochsalzlösung nach Dulbecco (DPBS) dient zur Verwendung bei der Erhaltung von Säugetierzellen, wo eine chemisch definierte, ausgewogene Salzlösung eine Umgebung bietet, in der die strukturelle und physiologische Integrität der Zellen in vitro erhalten bleibt. DPBS wird häufig als Verdünnungsmittel bei Zellauszählungen, zum Spülen von Zellen und als Puffer bei vielen chromatographischen Verfahren verwendet. Außerdem wird es zum Waschen und Resuspendieren von Zellen während des Dissoziationsprozesses eingesetzt, wo die Anwesenheit von Kalzium und Magnesium die Trypsin-Aktivität hemmen kann. Verwenden Sie für diese Anwendung DPBS Modified, das ohne Calcium- und Magnesiumsalze formuliert ist.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung nach Dulbecco (DPBS) wird in In-vitro-Abbaustudien von Proben verwendet.
Preparation Note
Die Formulierung enthält 9,6 Gramm Pulver je Liter Nährmedium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?