Merck
55962
6-Phospho-D-galactonsäure Lithiumsalz
≥80% (TLC)
Synonym(e):
Lithium-6-phospho-D-galactonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13O10P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥80% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose phosphate pathway. Inhibits the T. brueci and sheep 6-phospho-gluconate dehydrogenase-catalysed NADP+-dependent oxidative decarboxylation of 6-phospho-D-gluconate (6PG) to D-ribulose 5-phosphate (Ru5P), inhibits the key glycolytic enzyme phospho-glucose isomerase. Metabolism of galactose-6-phosphate in rat heart and brain.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)