Fortfahren mit
53404
Atto 465 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Voraussichtliches Versanddatum07. Juli 2026vonSchnelldorf
CHF 296.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
CHF 296.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Juli 2026Details
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1
InChI
1S/C21H20N4O4.ClHO4/c22-15-5-3-13-10-14-4-6-16(23)12-18(14)24(17(13)11-15)9-1-2-21(28)29-25-19(26)7-8-20(25)27;2-1(3,4)5/h3-6,10-12,22H,1-2,7-9,23H2;(H,2,3,4,5)
InChI key
NROCSLJOXCQUHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
928357599951797
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
UV absorption
λ: 553.0-559.0 nm Amax
UV absorption
λ: 667-673 nm Amax
UV absorption
λ: 655-661 nm Amax
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)