Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
form
solid
fluorescence
λex 642 nm; λem 665 nm in PBS
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin-Chromeon 642 is used to label biotin-conjugated (biotinylated) molecules and biotin derivatized surfaces in a wide variety of immunofluorescence applications such as immunochemistry and histochemistry. Streptavidin- Chromeon 642 may be used in the development of bioassay devices such as Lab-on-a-chip (LoC) systems and microarrays.
Other Notes
1 Ampulle enthält 1 mg Pigment in 1 mL Phosphat-gepufferte Saline pH 7.2, Natriumazid 15 mmol/l
Legal Information
Lizenziert von Chromeon GmbH, Regensburg, Deutschland. Nur für R&D-Anwendungen,
Wiederverkauf und Abpackung nicht erlaubt. Anwendung in allen Fluoreszenz-Lebenszeit-Assays erfordert eine spezielle Lizenz.
Wiederverkauf und Abpackung nicht erlaubt. Anwendung in allen Fluoreszenz-Lebenszeit-Assays erfordert eine spezielle Lizenz.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?