Merck
49158
D-(+)-Glucose Monohydrat
BioUltra, ≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
Dextrose, Glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
EC Number:
218-914-5
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
5-7 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
D-(+)-Glucose is a common natural sugar involved in processes such as energy production, glycosylation, and formation of glycans that provide structure to cells. Glucose is involved in a detrimentatl process in cells called glycation. Glucose is used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)