Yes, this product (417D-250) can promote the differentiation of human mesenchymal stem cells into human osteoblasts, according to information from Cell Applications, Inc.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Human Osteoblast Differentiation Medium
Application
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml) has been used to induce differentiation in human primary osteoblasts.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can this medium be used for osteogenic differentiation in MSCs
1 answer-
Helpful?
-
-
FBS, 항생제, 분화에 필요한 ascorbic acid, b-glycerophosphate를 별도 첨가하지 않고 바로 사용해도 되나요.
1 answer-
This is a complete medium, no additional supplements are required. Please see the link below to review the complete protocol for the culture of Human Osteoblasts. This product is referenced in Section V. Differentiating HOB:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/primary-cell-culture/human-osteoblastsHelpful?
-
-
Buenas tardes, He comprado este medio para diferenciar mis células MSCs, y me gustaría saber cuales son los compuestos específicos que lo componen y en qué cantidad. Un saludo, Elvira
1 answer-
The formulation of the medium is proprietary information.