41367
Anti-Kaninchen IgG−Abberior® STAR 580 in Ziege hergestellte Antikörper
Synonym(e):
Abberior® STAR 580-Anti-Kaninchen IgG in Ziege hergestellte Antikörper
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit
Konzentration
~1 mg/mL
Fluoreszenz
λex 587 nm; λem 607 nm in PBS, pH 7.4
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 587 (PBS pH 7.4), 584 (H2O), 584 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 85 000 (PBS pH 7.4), 85 000 (H2O), 95 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 607 (PBS pH 7.4), 607 (H2O), 604 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,5 (PBS pH 7.4)
Eignung
Hinweis zur Analyse
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable