Merck
40809
Purin-Nukleosid-Phosphorylase
recombinant, expressed in E. coli, ≥120 U/mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution (100 mM phosphate buffer with 1 mM MgCl2)
specific activity
≥120 U/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Application
Purine nucleoside phosphorylase is used to study nucleotide salvage pathways and purine metabolism. It is used to study purine nucleoside phosphorylase deficiency and responsible PNP genetic mutations.
Biochem/physiol Actions
Purine nucleoside phosphorylase is an enzyme involved in purine metabolism. PNP metabolizes adenosine into adenine, inosine into hypoxanthine, and guanosine into guanine. Mutations in the PNP gene are responsible for purine nucleoside phosphorylase deficiency.
Other Notes
1 U will cause the phosphorolysis 1 μmol of inosine to hypoxanthine and ribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 at 25°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)